Learn More
Corning™ Puntas de pipeta de ajuste universal: en rack, estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10766672 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 200 μl
De 100 a 1000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
10766672 De 1 a 200 μl Amarillo paquete de 960
10649321 De 1 a 200 μl Natural paquete de 960
10266721 De 100 a 1000 μl Azul paquete de 1000
3 options
Código de producto. 10766672
Marca: Corning™ 4860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para garantizar un ajuste seguro con las principales marcas de pipetas
  • Las puntas de ajuste universal Corning están diseñadas para proporcionar un ajuste fiable a la mayoría de las micropipetas de las marcas más importantes (se puede solicitar o descargar una guía sobre la compatibilidad de las puntas de pipeta en el sitio web de Corning).
  • El orificio biselado ayuda a garantizar la administración exacta del líquido.
  • Las puntas de ajuste universal de 1 a 200 µl están graduadas en los volúmenes de 250 µl, 500 µl y 1000 µl.
  • Elija entre tres opciones de embalaje: las puntas en gradilla apilada cuentan con una pila de cinco gradillas, cada una con 96 puntas, sumando un total de 480 puntas en un diseño que permite ahorrar espacio. Las puntas envasadas a granel no son estériles y resultan económicas.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad Estéril
Color Amarillo
Formato Gradilla
Estilo de punta Universal
Envase Gradilla
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado Sí