Learn More
Corning™ Universal Fit Hinged Rack Pipet Tips, Sterile
Código de producto. 17831965 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 100 a 1000 μL
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 17831965
Marca: Corning™ 4714
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón con bisagras proporciona un fácil apilamiento y penetración del vapor durante la esterilización en autoclave
  • Corning universal fit tips are designed to provide a reliable fit with most major brand pipettors. (A Pipet Tip Compatibility Guide can be requested or downloaded from the Corning website).
  • Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery.
  • 1-200 μL universal fit tips are graduated at the 250 μL, 500 μL, and 1,000 μL volumes.
  • Select from three packaging options: Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design. Bulk packed tips are nonsterile and economical.
  • RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 100 a 1000 μL
Esterilidad Estéril
Color Azul
Para utilizar con (aplicación) Hinged closure provides easy stacking and steam penetration during autoclaving
Formato Hinged Rack
Estilo de punta Round
Envase Hinged rack
Graduado Sí