Learn More
Deltalab™ Recipientes universales
Código de producto. p-8009151
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 400
Código de producto. 12081052
Marca: Deltalab™ 409202
Edge
Asegure un sistema de cierre casi a prueba de fugas con el cierre de tornillo en los recipientes universales de polipropileno Deltalab™. Estos recipientes se fabrican con un proceso innovador que se traduce en uno de los recipientes más resistentes disponibles en el mercado.
  • Polipropileno o poliestireno
  • Resiste centrifugación de hasta: 10,000 x g
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente universal
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Blanco
Altura (métrico) 90 mm
N.° por paquete 400/paq.
Anchura (métrico) 25 mm