Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conectores universales
Código de producto. 10008450
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 6 y 14 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10008450 Entre 6 y 14 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10008450
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01601000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tubos DURAN™. Los conectores universales Lenz Laborglasinstrumente™ se utilizan con mangueras de conexión con diámetros diferentes.
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Conector universal
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) Entre 6 y 14 mm
Longitud global (métrico) 110 mm