Learn More
IKA™ Soporte universal
Código de producto. 10750903 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
335 x 425 mm
500 x 480 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10750903 335 x 425 mm cada uno
10530102 500 x 480 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10750903
Marca: IKA™ 0008017400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este accesorio universal para varios tipos de recipientes con un volumen mínimo de 50 ml. Los accesorios IKA™ para agitadores disponen de rodillos de sujeción que pueden ajustarse a dos niveles.
  • Ideal para más de 250 ml
  • Dimensiones (F x An x Al): 500 x 480 x 120 mm
  • Placa de configuración: 420 x 420 mm
  • Peso: 4000 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte universal
Dimensiones (L x An) 335 x 425 mm