Descripción
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de tubos | 15 mL |
| Tipo de producto | Soporte para tubos, 15 ml |
| Material | Plástico |
| Dimensiones (L x An) | 262 x 112 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 262 x 112 x 140 mm |
| Descripción | Soporte para tubos de 15 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de balanceo, agitador rotativo, mezclador |