Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Abrazadera para matraces de 100/125 ml
Abrazadera para matraces de 250 ml
Abrazadera para matraces de 2 l
Abrazadera para matraces de 500 ml
Abrazadera para matraces de 50 ml
Abrazaderas para matraces de 1 l
Alfombrilla adhesiva, 14 x 14 cm
Plataforma Universal (Aluminio)
Plataforma plana con alfombrilla de goma
Soporte para tubos de 1,5 ml
Soporte para tubos de 15 ml
Soporte para tubos de 50 ml
Soporte universal
Dimensiones (L x An):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Abrazadera para matraces de 50 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 59 x 38 mm |
| Descripción | Abrazadera para matraces de 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Mini rotadores digitales, balancín, rotador, mezclador |