Learn More
Sampling Systems™ Juego de Tomamuestras de Manguito de Dosis Unitaria
Código de producto. 15869261 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (316L)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15869261
Marca: Sampling Systems™ 1500S01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desarrollada para clientes que requieren muestras de dosis unitarias precisas en volúmenes pequeños. El Juego de Tomamuestras de Manguito de Dosis Unitaria Sampling Systems™ ideal para su uso con una amplia gama de polvos y gránulos de flujo libre.
  • Para el muestreo de polvos y gránulos de pequeño volumen
  • Fabricado en acero inoxidable 316L resistente a productos químicos
  • Se pueden tomar muestras de diferentes tamaños con el mismo tomamuestras
  • Incluye lo siguiente:
    • 1 Mango de barra en T.
    • 4 Varillas de extensión del mango
    • 1 Cámara para muestras de tipo 1
    • 1 Cámara para muestras de tipo 2
    • 10 Puntas de Muestreo
    • 1 Caja de Tomamuestras de Gran Calidad
  • Todos los artículos incluidos están disponibles para ser adquiridos individualmente
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de Tomamuestras de Dosis Unitaria
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye Mango, varilla de extensión, cámaras de muestras, puntas de muestreo y caja del tomamuestras