Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de algodón unisex
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15837111 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Longitud (imperial):
44,1 in
44,9 in
45,7 in
46,5 in
47,2 in
48,0 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (imperial) unitSize
15837111 XXXL 48,0 in cada uno
15887101 Pequeño 44,1 in cada uno
15897101 Medio 44,9 in cada uno
15807111 Grande 45,7 in cada uno
15817111 XL 46,5 in cada uno
15827111 XXL 47,2 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15837111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los puños abiertos proporcionan un ajuste cómodo y sin restricciones
  • Fabricado con 100 % algodón
  • Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
  • Cuello en punta estándar
  • Cierre frontal
  • Puños rectos
  • Blanco
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño XXXL
Sexo Unisex
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Recto
Desechables Reusable
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín En punta estándar
Longitud (imperial) 48,0 in