Learn More
uvex Guantes de seguridad Unipur 6631
Código de producto. p-7230491 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17250491 5 1 par
17260491 6 10 pares
17270491 7 10 pares
17280491 8 10 pares
17290491 9 10 pares
17200501 10 10 pares
17210501 11 10 pares
7 options
Código de producto. 17250491
Marca: uvex 6094405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de poliamida con revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos proporcionan resistencia mecánica a la abrasión y a la robustez.
  • Guantes de seguridad de poliamida ligeros y fiables
  • Revestimiento de poliuretano en el interior de la mano y en las puntas de los dedos
  • Ideal para trabajos de montaje de precisión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Poliamida
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 5
Norma EN388 4141X
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Unipur 6631