Learn More
uvex Guantes de seguridad Unipur 6631
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
10 pares
Descripción
- Guantes de seguridad de poliamida ligeros y fiables
- Revestimiento de poliuretano en el interior de la mano y en las puntas de los dedos
- Ideal para trabajos de montaje de precisión
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Poliamida |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 11 |
| Norma EN388 | 4141X |
| Mostrar más |