Learn More
Erlab Suministro eléctrico ininterrumpido
Para garantizar su seguridad, el ERLAB Solis Premium está equipado con un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida).
Marca:  Erlab NORT000781
Código de producto. 17776614
  • 552.00€ / cada uno
Descripción
  • Este dispositivo mantiene el armario de seguridad en buen estado de funcionamiento durante 10 minutos en caso de fallo de alimentación, lo que le permite asegurar sus manipulaciones antes de que el armario se detenga por completo.