Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para cartuchos protectores de conexión directa Uniguard™
Código de producto. 10762567 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
1 mm de diámetro interior Precolumnas
2,1 to 3 mm de DI Precolumnas
4,6 mm de diámetro interior Precolumnas
Puntas de repuesto de columnas de aguas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10762567
Marca: Thermo Scientific™ 85100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine la necesidad de utilizar accesorios adicionales con los soportes de cartuchos protectores de conexión directa Thermo Scientific™ Uniguard.
Elimine la necesidad de utilizar accesorios adicionales con los soportes de cartuchos protectores de conexión directa Thermo Scientific™ Uniguard. Los soportes de cartuchos protectores son reutilizables y de acero inoxidable, y se acoplan directamente a la entrada de la columna de análisis.
  • Con puerto macho de salida de PEEK de 0,0625 in que se adapta a muchos columnas
  • La punta hembra de entrada de 0,0625 in se puede utilizar con varios accesorios estándar
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Soporte de cartucho protector para D.I. de 1 mm Precolumnas
Para utilizar con (equipo) 1 mm de diámetro interior Precolumnas
Tipo Soporte de cartucho protector
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.