Learn More
uvex Guantes de montaje de algodón/poliamida Unigrip 6624 con palma de puntos de PVC
Tienda Uvex ProductosDescripción
- Los guantes están fabricados con una mezcla de algodón/poliamida de calibre 10
- Los puntos de PVC en la palma mejoran las capacidades de agarre en aplicaciones secas
- Ideal para montaje, clasificación y trabajos mecánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Puntos de PVC |
| Color | Gris, Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Algodón, Poliamida |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Work Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |