Descripción
- La construcción de HPPE y fibra de vidrio proporciona protección frente a cortes de nivel C
- El revestimiento de espuma NBR aumenta la resistencia mecánica a la abrasión
- Agarre mejorado en zonas secas o ligeramente húmedas
- Ideal para trabajos de montaje de precisión que requieren sensibilidad táctil
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Espuma NBR |
| Color | Gris, Negro |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE, Fibra de vidrio |
| Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
| Tamaño | 6 |
| Norma EN388 | 4X43C |
| Para utilizar con (aplicación) | Automoción, mantenimiento, trabajo en metal y envío |
| Mostrar más |