Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes Unidur 6641
Código de producto. p-9618002 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17240411 6 10 pares
15346972 11 cada uno
2 options
Código de producto. 17240411
Marca: uvex 6021006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes están fabricados con fibras HPPE de alta calidad. Cuenta con un revestimiento de poliuretano que mejora las capacidades de agarre y la resistencia a cortes de nivel B.
  • Guantes de montaje HPPE ligeros con revestimiento de poliuretano
  • El revestimiento proporciona resistencia mecánica a la abrasión y protección contra cortes de nivel 3/B
  • Agarre mejorado en zonas secas o ligeramente húmedas
  • Alto nivel de sensibilidad para tareas que requieren sensibilidad táctil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Coating Material Poliuretano
Color Blanco, Gris
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material HPPE, Elastano
Tipo de producto Cut-resistant Gloves
Tamaño 6
Norma EN388 4343B
Para utilizar con (aplicación) Automoción, trabajo en metal y embalaje
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie Unidur 6641