Learn More
QIAGEN Kit de perforación UniCore
Click to view available options
Cantidad:
4 paq.
Diámetro (métrico):
1,2 mm
2,0 mm
3,0 mm
6,0 mm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
Descripción
Kit de perforación UniCore
- Una alfombrilla de corte (disponible por separado WB100022; WB100088) incluida en los kits de perforación UniCore garantiza cortes de muestra limpios de las tarjetas de elución FTA/FTA y prolonga la vida útil de la punta de corte (hasta 500 perforaciones).
- Los bordes de corte de acero inoxidable (que van de 1,2 a 6 mm) permiten el corte manual la recuperación y la expulsión controlada del punzón FTA.
- Diseñado para minimizar la contaminación y el arrastre entre las muestras cuando se sigue un procedimiento de limpieza.
Perforador UniCore
- La punta de corte de acero inoxidable (que va de 1,0 a 6 mm) permiten el corte manual, la recuperación y la expulsión controlada del punzón FTA.
- Diseñado para minimizar la contaminación y el arrastre entre las muestras cuando se sigue un procedimiento de limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,23 in |
| Diámetro (métrico) | 6,0 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tarjetas Whatman FTA™, tarjetas de elución FTA™ y dispositivo EasiCollect |
| Para utilizar con (aplicación) | Tarjetas FTA™, tarjetas de elución FTA™ y dispositivo EasiCollect |
| Incluye | 4 perforadores, 2 alfombrillas de corte |
| Tipo de producto | Kit de perforación UniCore |
| Cantidad | 4 paq. |