Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad blancas Uni6 S3
Descripción
- Comodidad, seguridad y estilo.
- Conforme con ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido resistente a la rotura y al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Blanco |
| Material de ojales | Acero |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Tipo de orejeta | Acolchado |
| Material | Textiles |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo |
| Material de la suela | Poliuretano, poliuretano termoplástico |
| Show More |