Learn More
ABEBA™ Zapatos Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2
Descripción
- Comodidad, seguridad e higiene.
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Puntera de acero (200 julios)
- Zona del empeine con banda elástica.
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Sin costuras laterales
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Tipo de orejeta | Acolchado |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 46 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo |
| Material de la suela | Poliuretano, poliuretano termoplástico |
| Modelo | Zapatos antideslizamiento |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Mostrar más |