Learn More
ABEBA™ Zapatos Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2
Descripción
- Comodidad, seguridad e higiene.
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Puntera de acero (200 julios)
- Zona del empeine con banda elástica.
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Sin costuras laterales
- Plantilla extraíble Active Comfort
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Tipo de orejeta | Acolchado |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo |
| Material de la suela | Poliuretano, poliuretano termoplástico |
| Modelo | Zapatos antideslizamiento |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?