Learn More
ABEBA™ Zapatillas de trabajo azules Uni6 O1
Descripción
- Transpirabilidad, ligereza, comodidad
- Conforme con ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto repelente al agua y transpirable
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, O1, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Azul |
| Material de ojales | Acero inoxidable |
| Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
| Material | Textiles |
| Tamaño | 43 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos |
| Material de la suela | Poliuretano, poliuretano termoplástico |
| Modelo | Zapatillas |
| Mostrar más |