Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras Uni6 S3
Descripción
- Comodidad, seguridad y estilo.
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto transpirable y repelente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble
- Comodidad activa
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345: 2012, S3, SRC |
| Color | Negro |
| Material | Tejido de punto |
| Tamaño | 35 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | Estilo de zapatilla deportiva |
| Waterproof | Repelente de agua |
| Tipo de producto | S3 SRC |