Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de trabajo antracita Uni6 O2 ESD
Código de producto. 17161295
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 17161295
Marca: ABEBA™ 36775/40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatillas deportivas de trabajo antracita Uni6 fabricadas en tejido repelente al agua y transpirable, con suela antideslizante de PU/TPU
  • Calzado de trabajo ligero y cómodo
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela antideslizante de PU/TPU
  • Tejido de punto antracita transpirable y repelente al agua
  • Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Antracita
Material Tela de punto
Tamaño 40
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD según EN ISO 61340 clase climática 1
Sexo Unisex
Estilo de tobillo instructores de RR.HH
Waterproof Repelente de agua
Tipo de producto O2 SRC ESD