Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de trabajo antracita Uni6 O2 ESD
Descripción
- Calzado de trabajo ligero y cómodo
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto antracita transpirable y repelente al agua
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Antracita |
| Material | Tela de punto |
| Tamaño | 38 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD según EN ISO 61340 clase climática 1 |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | instructores de RR.HH |
| Waterproof | Repelente de agua |
| Tipo de producto | O2 SRC ESD |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?