Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de trabajo antracita Uni6 O2 ESD
Descripción
- Calzado de trabajo ligero y cómodo
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto antracita transpirable y repelente al agua
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Antracita |
| Material | Tela de punto |
| Tamaño | 44 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD según EN ISO 61340 clase climática 1 |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | instructores de RR.HH |
| Waterproof | Repelente de agua |
| Tipo de producto | O2 SRC ESD |