Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 6782
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Microfibra
- Gris/Azul
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350112)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine con cordones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
| Color | Gris, Azul |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 6782 |