Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 6750
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Piel suave de color blanco
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350112)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 43 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 6750 |