Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 36701
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables.
- Negro
- Entresuela de espuma de PU.
- Suela de TPU antideslizante.
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350112).
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración.
- Zona del empeine con cordones.
- Material reflectante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Terciopelo |
| Tamaño | 40 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 36701 |