Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 1740
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine con banda elástica
- **Talla 35 con plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 42 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1740 |
| Material del dedo del pie | Acero |