Learn More
QIAGEN Punzones manuales Unicore
Click to view available options
Cantidad:
25 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Consiga una perforación fácil y rentable con los estándares de calidad que espera. La gama de productos de perforación manual UniCore proporciona perforación manual para las tarjetas DMPK, 903 y FTA Whatman. Disponible en múltiples diámetros para una máxima versatilidad.
La gama UniCore de perforadoras manuales se centra en los productos que se necesitan habitualmente para el flujo de trabajo de preparación de las muestras de laboratorio. Las perforadoras UniCore tienen un diseño patentado con un filo de corte de acero inoxidable afilado. El uso del procedimiento de perforación y limpieza recomendado minimiza el riesgo de que la muestra se transfiera entre las tarjetas, mientras que la alfombrilla de corte complementaria permite cortes de muestras limpios y prolonga la vida útil de la punta de corte.
- Diseñado para su uso con las tarjetas FTA de Whatman, las tarjetas FTA Elute y los dispositivos EasiCollect
- Diámetros de 1,0 a 6,0 mm en carcasa de plástico para una versatilidad en la perforación de muestras
- Los bordes de corte de acero inoxidable permiten el corte manual, la recuperación y la expulsión controlada de la perforación de FTA
- Desechable para minimizar la contaminación y la transferencia entre las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Tarjetas Whatman FTA, tarjetas de elución FTA y los dispositivos EasiCollect |
| Tipo de producto | Punzones manuales Unicore |
| Cantidad | 25 paq. |