Learn More
OHAUS™ Bloque Uni
Accesorio para placas calefactoras y agitadores
Marca: OHAUS™ 30500587
370.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sostiene tubos de ensayo o viales
Especificaciones
Tubos de ensayo de 16 mm | |
Bloque Uni | |
Metal |
Título del producto
OHAUS™ Bloque Uni > Tubos de ensayo de 16 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido