Learn More
OHAUS™ Bloque Uni
Código de producto. 16640472 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 12 mm
Tubos de ensayo de 16 mm
Tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 25 mm
Viales de 12 mm
Viales de 15 mm
Viales de 17 mm
Viales de 21 mm
Viales de 28 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16640472 Viales de 28 mm cada uno
16650472 Tubos de ensayo de 12 mm cada uno
16660472 Tubos de ensayo de 16 mm cada uno
16670472 Tubos de ensayo de 20 mm cada uno
16680472 Tubos de ensayo de 25 mm cada uno
16600472 Viales de 12 mm cada uno
16610472 Viales de 15 mm cada uno
16620472 Viales de 17 mm cada uno
16630472 Viales de 21 mm cada uno
9 options
Código de producto. 16640472
Marca: OHAUS™ 30500585
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para placas calefactoras y agitadores
Sostiene tubos de ensayo o viales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Viales de 28 mm
Tipo Bloque Uni
Material Metal