Learn More
OHAUS™ Bloque Uni
Accesorio para placas calefactoras y agitadores
Marca:  OHAUS™ 30500581
329.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16600472
  • 354.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Descripción
Sostiene tubos de ensayo o viales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Viales de 12 mm
Bloque Uni
Metal
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
OHAUS™ Bloque Uni > Viales de 12 mm