Learn More
Haldenwanger™ Mano de mortero de porcelana no esmaltada
Código de producto. p-8000618
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
115mm
125mm
135mm
150mm
175mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12313338 125mm cada uno
10656405 115mm 1 PCS
10042964 150mm 1 PCS
10287274 135mm 1 PCS
12343338 175mm cada uno
5 options
Código de producto. 12313338
Marca: Haldenwanger™ L 56/0A/RAUH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas manos de mortero para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las manos de mortero de porcelana no esmaltada Haldenwanger™ están fabricadas con porcelana optimizada para laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Acabado Sin esmaltado
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 125mm