missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA UNF Screw-in Tube Fittings

Código de producto. 15169395
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
15169395 GL 14 cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15169395

Marca: BOLA F76316

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

UNF Screw-in Tube Fittings PTFE, 1x GL 14 male, 1x UNF 1/4 28G male, bore dia. 1.6 mm

  • Straight tube fitting made of PTFE.
  • One side with fitting thread GL 14 for connecting hard-walled tubes and tubing by means of BOLA Laboratory Screw Joints.
  • Other side with male screw-in thread UNF 1/4 in. 28G for connection to units and fittings with female thread UNF 1/4 in. 28G.

Especificaciones

Diámetro exterior (métrico) 3.2 mm
Diámetro interior (métrico) 1.6 mm
Tamaño de rosca GL 14
Longitud global (métrico) 39 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.