Learn More
Masterflex™ Adaptadores de rosca UNF macho de PDVF
Combine estos sencillos y económicos adaptadores de rosca macho de PVDF con tubos flexibles para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [ psi]). Los adaptadores de rosca UNF macho se deslizan en tubos suaves. La elasticidad de los tubos mantiene a estos en el conector en instalaciones de baja presión.
Marca: Masterflex™ 30704-88
Descripción
- Adapta una rosca UNF macho a una manguera dentada
- Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
- Excelente resistencia química
- Intervalo de temperatura: 62129°C
- Esterilizar mediante de óxido de etileno o en autoclave