Learn More
Sartorius UNF 10-32 hembra a Luer hembra
Código de producto. 17879366 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
2
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
17879366 2 1 set
1 options
Código de producto. 17879366
Proveedor: Sartorius 1ZA0005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adaptador UNF 10-32 hembra a Luer hembra para Sartobind™ unidades de AM.
  • Adaptadores para convertir los conectores Luer de salida en cualquier Sartobind™ Unidad de laboratorio según el estándar UNF 10-32. Esto permite el funcionamiento de Sartobind™ Unidades de laboratorio en sistemas de FPLC equipados con conectores macho UNF 10-32 .
  • Esta es una pieza de repuesto: ya se proporciona un mínimo de una pieza en cada caja de Sartobind™ Unidad(es) de laboratorio.
  • Nota: También se requiere un adaptador Luer macho/UNF 10-32 hembra para adaptar el conector de entrada en Sartobind™ Unidades de laboratorio según el estándar UNF 10-32. Ya se proporciona un mínimo de una pieza en cada caja de Sartobind™ Las unidades de laboratorio y los reemplazos están disponibles para comprar por separado
  • Adaptadores para conectar Sartobind™ Unidades de laboratorio a la mayoría de los sistemas de cromatografía líquida
  • Convierta fácilmente los conectores de entrada Luer lock hembra al estándar UNF 10-32
  • Conexión de apriete manual sin herramientas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adapter
Cantidad de embalaje 2
Material PEEK
Presión 100 psi