Learn More
Köttermann Armario de almacenamiento para productos químicos bajo mesa
Descripción
- Para el almacenamiento de sustancias no corrosivas y no inflamables
- Se puede integrar en conjuntos de armarios modulares
- Con cierre contra accesos no autorizados
- Capaz de conectarse al sistema de aire de escape para lograr una ventilación permanente
- Puertas de doble pared con aislamiento acústico
Especificaciones
Especificaciones
| Configuración | 1 puerta con bisagras a la derecha, 4 cajones internos |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 516 x 600 x 1920 mm |
| Modelo de puerta | Con bisagras, Bloqueo |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de productos químicos no corrosivos y no inflamables |
| Color | Blanco |
| Material | Acero (galvanizado) |