Learn More
Köttermann Armario bajo mesa para bases y ácidos
Código de producto. 17392159
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
515 x 600 x 720 mm
515 x 900 x 720 mm
520 x 450 x 720 mm
515 x 1100 x 720 mm
515 x 1200 x 720 mm
515 x 1400 x 720 mm
Configuración:
1 puerta con bisagras a la derecha, 1 cajón para recipientes
1 puerta con bisagras a la derecha, 1 extraíble
1 puerta con bisagras a la derecha, 2 cajones
1 puerta con bisagras a la derecha, 2 tiradores
1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 cajón para recipientes
1 puerta con bisagras a la izquierda, 2 cajones
1 puerta con bisagras a la izquierda, 2 salidas de extracción
1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 extraíble
2 puertas, 3 cajones
2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes)
2 puertas, 4 cajones
Incluye:
Sin ventilador de ventilación
Ventilador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Configuración Incluye unitSize
17392159 515 x 900 x 720 mm 2 puertas, 3 cajones Ventilador cada uno
17312179 520 x 450 x 720 mm 1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 extraíble Sin ventilador de ventilación cada uno
17392169 520 x 450 x 720 mm 1 puerta con bisagras a la izquierda, 2 salidas de extracción Sin ventilador de ventilación cada uno
17302179 520 x 450 x 720 mm 1 puerta con bisagras a la derecha, 2 tiradores Sin ventilador de ventilación cada uno
17322179 520 x 450 x 720 mm 1 puerta con bisagras a la derecha, 1 extraíble Sin ventilador de ventilación cada uno
17332169 515 x 600 x 720 mm 1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 cajón para recipientes Sin ventilador de ventilación cada uno
17332159 515 x 600 x 720 mm 1 puerta con bisagras a la izquierda, 2 cajones Sin ventilador de ventilación cada uno
17342169 515 x 600 x 720 mm 1 puerta con bisagras a la derecha, 1 cajón para recipientes Sin ventilador de ventilación cada uno
17342159 515 x 600 x 720 mm 1 puerta con bisagras a la derecha, 2 cajones Sin ventilador de ventilación cada uno
17352169 515 x 900 x 720 mm 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) Sin ventilador de ventilación cada uno
17352159 515 x 900 x 720 mm 2 puertas, 4 cajones Sin ventilador de ventilación cada uno
17302169 515 x 1100 x 720 mm 2 puertas, 3 cajones Ventilador cada uno
17362169 515 x 1100 x 720 mm 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) Sin ventilador de ventilación cada uno
17362159 515 x 1100 x 720 mm 2 puertas, 4 cajones Sin ventilador de ventilación cada uno
17312169 515 x 1200 x 720 mm 2 puertas, 3 cajones Ventilador cada uno
17372169 515 x 1200 x 720 mm 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) Sin ventilador de ventilación cada uno
17372159 515 x 1200 x 720 mm 2 puertas, 4 cajones Sin ventilador de ventilación cada uno
17322169 515 x 1400 x 720 mm 2 puertas, 3 cajones Ventilador cada uno
17382169 515 x 1400 x 720 mm 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) Sin ventilador de ventilación cada uno
17382159 515 x 1400 x 720 mm 2 puertas, 4 cajones Sin ventilador de ventilación cada uno
20 options
Código de producto. 17392159
Marca: Köttermann 3770011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado en polipropileno duradero, este armario bajo mesa para bases y ácidos está diseñado para soportar las condiciones agresivas producidas por los vapores ácidos corrosivos.Las bandejas de extracción herméticas a líquidos ofrecen un acceso sencillo a la vez que minimizan los riesgos para la salud y la seguridad.
  • Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables, con ácidos y bases separados
  • Estructuras de armario y bandejas de extracción fabricadas con polipropileno resistente
  • Cajones herméticos a líquidos sobre tiras de PTFE de baja fricción con tope de extracción
  • Eliminación de vapores agresivos mediante ventilación opcional con ventilador externo
  • Cierres y bisagras resistentes a la corrosión
  • Ideales para su instalación en campanas de vapor de altas prestaciones
Especificaciones
Configuración 2 puertas, 3 cajones
Dimensiones (Pr x An x Al) 515 x 900 x 720 mm
Modelo de puerta Con bisagras, Cajón
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de ácido y base
Incluye Ventilador
Color Blanco