Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Almacenamiento para materiales peligrosos
- Armarios de seguridad
- Armarios de seguridad para ácidos y sustancias corrosivas
- Köttermann Armario bajo mesa para bases y ácidos
Köttermann Armario bajo mesa para bases y ácidos
Código de producto. 17312179| Código de producto. | Dimensiones (Pr x An x Al) | Configuración | Incluye | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17312179 | 520 x 450 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 extraíble | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17392169 | 520 x 450 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 2 salidas de extracción | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17302179 | 520 x 450 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la derecha, 2 tiradores | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17322179 | 520 x 450 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la derecha, 1 extraíble | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17332169 | 515 x 600 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 cajón para recipientes | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17332159 | 515 x 600 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 2 cajones | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17342169 | 515 x 600 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la derecha, 1 cajón para recipientes | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17342159 | 515 x 600 x 720 mm | 1 puerta con bisagras a la derecha, 2 cajones | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17392159 | 515 x 900 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones | Ventilador | cada uno |
| 17352169 | 515 x 900 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17352159 | 515 x 900 x 720 mm | 2 puertas, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17302169 | 515 x 1100 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones | Ventilador | cada uno |
| 17362169 | 515 x 1100 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17362159 | 515 x 1100 x 720 mm | 2 puertas, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17312169 | 515 x 1200 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones | Ventilador | cada uno |
| 17372169 | 515 x 1200 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17372159 | 515 x 1200 x 720 mm | 2 puertas, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17322169 | 515 x 1400 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones | Ventilador | cada uno |
| 17382169 | 515 x 1400 x 720 mm | 2 puertas, 3 cajones (1 para recipientes) | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
| 17382159 | 515 x 1400 x 720 mm | 2 puertas, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación | cada uno |
Código de producto. 17312179
Marca: Köttermann 3770023
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables, con ácidos y bases separados
- Estructuras de armario y bandejas de extracción fabricadas con polipropileno resistente
- Cajones herméticos a líquidos sobre tiras de PTFE de baja fricción con tope de extracción
- Eliminación de vapores agresivos mediante ventilación opcional con ventilador externo
- Cierres y bisagras resistentes a la corrosión
- Ideales para su instalación en campanas de vapor de altas prestaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Configuración | 1 puerta con bisagras a la izquierda, 1 extraíble |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 x 450 x 720 mm |
| Modelo de puerta | Con bisagras, Cajón |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de ácido y base |
| Incluye | Sin ventilador de ventilación |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |