Learn More
Ácido undecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081323
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11473584
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11244.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186.295 g/mol
Undecanoic acid is used as an unsaturated fatty acid. It is also used as intermediates of Liquid Crystals. It is used in organic synthesis, Catalytic agent, Petrochemical additive. It is also used in anti-fungal agent, perfumery chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido undecanoico se utiliza como ácido graso insaturado. También se utiliza como intermedio de los cristales líquidos. Se utiliza en la síntesis orgánica, como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza en agentes antifúngicos y productos químicos de perfumería.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores. Mantener el contenedor cerrado cuando no se utilice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-37-8
Fórmula molecular C11H22O2
Peso molecular (g/mol) 186.295
Número MDL MFCD00002730
Clave InChI ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
Nombre IUPAC ácido undecanoico
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Undecanoic acid
Punto de fusión 26°C to 29°C
Punto de ebullición 283°C to 285°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1759287
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.3
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.