Learn More
3M™ Tapones para los oídos sin cables
Descripción
- Tapones para los oídos con un diseño de tres rebordes que ayuda a mantener el tapón en su lugar.
- Se suministra con una atractiva caja de almacenamiento con pinza para cinturón, lo que la hace cómoda de usar y reduce la contaminación.
- Los tapones para los oídos son reutilizables y no es necesario enrollarlos.
- El diseño de agarre para los dedos mejora la facilidad de inserción.
- Un tamaño se ajusta a la mayoría de los usuarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Tamaño | Universal |
| Pares por paquete | 50 pares/caja |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 25 dB |
| Corded | Sin cordón |