missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UNC93B1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 12898682
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
12898682 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12898682

Marca: Invitrogen™ PA520510

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control is human heart tissue lysate. PA5-20510 can be used with blocking peptide PEP-0630.

The endoplasmic reticulum (ER) protein Unc93b, a human homolog of the C. elegans Unc93 gene, was initially identified by a forward genetic screen using N-ethyl-N-nitrosourea where a histidine-to-arginine substitution in Unc93b caused defects in Toll-like receptor (TLR) 3, 7 and 9 signaling. Unlike Unc93a, another homolog of the C. elegans Unc93 gene whose function is unknown, Unc93b specifically interacts with TLR3, 7 and 9; the histidine-to-arginine point mutation used to identify Unc93b abolishes this interaction. Mice carrying this point mutation are highly susceptible to infection with a number of viruses, indicating that Unc93b plays an important role in innate immunity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UNC93B1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica UNC93B1
N.º de referencia del gen Q8VCW4, Q9H1C4
Alias de gen hUNC93B1; IIAE1; Protein unc-93 homolog B1; UNC93; unc93 homolog B; unc-93 homolog B; unc93 homolog B1; unc-93 homolog B1 (C. elegans); unc-93 related protein; UNC93B; Unc93b1; Unc-93B1
Símbolos de los genes UNC93B1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 19 amino acid peptide from near the amino terminus of human Unc93b.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 361689, 54445, 81622
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.