missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC13D Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C5C1, Proteintech

Código de producto. 16879695 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16879695 150 μL 150 microlitros
16889695 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16879695

Marca: Proteintech 671931IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The UNC13D antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UNC13D. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The UNC13D antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno UNC13D
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C5C1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 201294
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.