Learn More
UNC13B Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 470.00€
Especificaciones
| Antígeno | UNC13B |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18676711
|
Novus Biologicals
NBP2-93337-0.02ml |
0.02 mL |
204.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18607051
|
Novus Biologicals
NBP2-93337-0.1ml |
0.1 mL |
470.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
UNC13B Polyclonal antibody specifically detects UNC13B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| UNC13B | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 10497 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| hmunc13, homolog of rat Munc13 (diacylglycerol-binding), MGC133279, MGC133280, MUNC13, Munc13-2, protein unc-13 homolog B, unc-13 homolog B (C. elegans), unc-13-like (C. elegans), UNC13Unc13h2 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-350 of human UNC13B (NP_006368.3). MSLLCVRVKRAKFQGSPDKFNTYVTLKVQNVKSTTVAVRGDQPSWEQDFMFEISRLDLGLSVEVWNKGLIWDTMVGTVWIALKTIRQSDEEGPGEWSTLEAETLMKDDEICGTRNPTPHKILLDTRFELPFDIPEEEARYWTYKWEQINALGADNEYSSQEESQRKPLPTAAAQCSFEDPDSAVDDRDSDYRSETSNSFPPPYHTASQPNASVHQFPVPVRSPQQLLLQGSSRDSCNDSMQSYDLDYPERRAISPTSSSRYGSSCNVSQGSSQLSELDQYHEQDDDHRETDSIHSCHSSHSLSRDGQAGFGEQEKPLEVTGQAEKEAACEPKEMKEDATTHPPPDLVLQK | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |