missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UNC119 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13404797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13404797 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13404797

Marca: Invitrogen™ PA530299

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549, HeLa, HepG2, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Bovine (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene is specifically expressed in the photoreceptors in the retina. The encoded product shares strong homology with the C. elegans unc119 protein and it can functionally complement the C. elegans unc119 mutation. It has been localized to the photoreceptor synapses in the outer plexiform layer of the retina, and suggested to play a role in the mechanism of photoreceptor neurotransmitter release through the synaptic vesicle cycle. Two transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno UNC119
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica UNC119
N.º de referencia del gen Q13432
Alias de gen CRG4; D11Bhm52; hRG4; IMD13; MRG4; POC7; POC7 centriolar protein homolog A; POC7A; Protein unc-119 homolog A; retinal gene 4; retinal protein 4; Rg4; RRG4; Rtg4; Unc119; unc-119 homolog; UNC-119 homolog (C. elegans); unc-119 lipid binding chaperone; Unc119h; Uncl19
Símbolos de los genes UNC119
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human UNC119. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9094
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.