Learn More
UNC1079, MedChemExpress
Código de producto. 16477466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477466 100 mg 100 miligramos
16453537 50 mg 50 miligramos
16427518 10 mg 10 miligramos
16419997 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16477466
Marca: Medchem Express HY18373
MedChemExpress UNC1079 is the piperidine analog of UNC1021, as a structurally similar but significantly less potent inhibitor for use as a negative control in cellular studies.
UNC1079 is the piperidine analog of UNC1021, as a structurally similar but significantly less potent inhibitor for use as a negative control in cellular studies.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC1079
CAS 1418741-86-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H42N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 2.22 mg/mL (4.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)C3=CC=C(C(N4CCC(N5CCCCC5)CC4)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 466.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death