missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC0646, MedChemExpress

Código de producto. 16482017
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16482017 50 mg 50 miligramos
16498517 5 mg 5 miligramos
16475868 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16482017

Marca: Medchem Express HY13807

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UNC0646 is a potent and selective histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 6 nM. UNC0646 is also a potent GLP inhibitor (IC50 G9a/GLP over SETD7, SUV39H2, SETD8 and PRMT3. UNC0646 reduces H3K9me2 levels in MDA-MB-231 cells with an IC50 of 26 nM.

UNC0646 is a potent and selective histone methyltransferase G9a inhibitor with an IC50 of 6 nM. UNC0646 is also a potent GLP inhibitor (IC50 G9a/GLP over SETD7, SUV39H2, SETD8 and PRMT3. UNC0646 reduces H3K9me2 levels in MDA-MB-231 cells with an IC50 of 26 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UNC0646
CAS 1320288-17-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C36H59N7O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (80.40 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 3 with HCl and heat to 80°C)
SMILES COC1=CC2=C(NC3CCN(C4CCCCC4)CC3)N=C(N5CCN(C(C)C)CCC5)N=C2C=C1OCCCN6CCCCC6
Peso molecular (g/mol) 621.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.9
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.