missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC0642, MedChemExpress

Código de producto. 16438577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16438577 5 mg 5 miligramos
16466376 100 mg 100 miligramos
16445948 10 mg 10 miligramos
16442097 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438577

Marca: Medchem Express HY13980

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.

UNC0642 is a potent and selective lysine methyltransferases G9a and GLP inhibitor, with an IC50 of G9a.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UNC0642
CAS 1481677-78-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H44F2N6O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (91.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC(N1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN4CCCC4)=CC3=NC(N5CCC(F)(F)CC5)=N2)CC1)C
Peso molecular (g/mol) 546.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.7
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.