missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC0224, MedChemExpress

Código de producto. 16484288
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16484288 10 mg 10 miligramos
16497007 5 mg 5 miligramos
16490617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16484288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10929

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress UNC0224 is a potent and selective histone methyltransferase G9a inhibitor with a Ki of 2.6 nM, an IC50 of 15 nM and a Kd of 23 nM. UNC0224 also potently inhibits b>GLP with assay-dependent IC50 values of 20-58 nM. UNC0224 is inactive against SET7/9, SET8/PreSET7, PRMT3 and JMJD2E.

UNC0224 is a potent and selective histone methyltransferase G9a inhibitor with a Ki of 2.6 nM, an IC50 of 15 nM and a Kd of 23 nM. UNC0224 also potently inhibits b>GLP with assay-dependent IC50 values of 20-58 nM. UNC0224 is inactive against SET7/9, SET8/PreSET7, PRMT3 and JMJD2E.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material UNC0224
CAS 1197196-48-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H43N7O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (34.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN(C)C)=CC3=NC(N4CCN(C)CCC4)=N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 485.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.67
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.